Tlačiť
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4254-25G OR4254-5G OR4254-100G
APOSOR4254-25GEA 29.84 EUR
APOSOR4254-25G APOSOR4254-5G APOSOR4254-100G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Vzorec: C₄H₃Cl₂NS
Teplota tavenia: 29…31 °C
Hustota: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01073549
Číslo CAS: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III