2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4251-25G
OR4251-5G
APOSOR4251-25GEA
28.28
EUR
APOSOR4251-25G
APOSOR4251-5G
2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
2,6-Dichlorobenzoxazole
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NO Mw: 188.0108 g/mol Teplota varu: 110 °C Teplota tavenia: 50 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07368635 Číslo CAS: 3621-82-7 |