Tlačiť
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Hydrazinecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR4245-1G OR4245-5G
APOSOR4245-1GEA 126.35 EUR
APOSOR4245-1G APOSOR4245-5G
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₉BN₂O₃
Teplota tavenia: 236…240 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659865
Číslo CAS: 850567-95-2