Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 31.57 EUR
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Teplota tavenia: 103…107 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010012
Číslo CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9