Tlačiť
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
OR42237-25G OR42237-5G
APOSOR42237-25GEA 288.01 EUR
APOSOR42237-25G APOSOR42237-5G
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Bis(2-bromoethyl)ether
Vzorec: C₄H₈Br₂O
Teplota varu: 92…93 °C/12mmHg
Hustota: 1,845 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039196
Číslo CAS: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2