Tlačiť
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA 28.28 EUR
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
Teplota varu: 240 °C/6,5mmHg
Teplota tavenia: 72…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006864
Číslo CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9