Tlačiť
2-(Furfurylthio)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
OR42233-1G OR42233-250MG OR42233-500MG OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA 59.77 EUR
APOSOR42233-1G APOSOR42233-250MG APOSOR42233-500MG APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine
2-(Furfurylthio)ethylamine
Vzorec: C₇H₁₁NOS
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01075029
Číslo CAS: 36415-21-1