Tlačiť
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 41.66 EUR
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅Br
Mw: 181.03
Teplota varu: 92…93 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 52
Hustota: 1.443 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863358
Číslo CAS: 766-46-1