Tlačiť
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: XANTPHOS, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
OR42230-25G OR42230-5G OR42230-100G
APOSOR42230-25GEA 73 EUR
APOSOR42230-25G APOSOR42230-5G APOSOR42230-100G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Vzorec: C₃₉H₃₂OP₂
Teplota tavenia: 224…228 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233866
Číslo CAS: 161265-03-8