Tlačiť
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Homoveratryl Alcohol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl Alcohol
OR42222-100G OR42222-25G OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA 175.29 EUR
APOSOR42222-100G APOSOR42222-25G APOSOR42222-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Teplota varu: 172…174 °C/17mmHg
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002894
Číslo CAS: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5