Tlačiť
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
OR42220-25G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 129.38 EUR
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Vzorec: C₁₄H₂₃N
Mw: 205.34
Teplota varu: 233 °C
Teplota tavenia: 33…36 °C
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006305
Číslo CAS: 38222-83-2