Tlačiť
N-Boc-L-threonine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR42214-100G OR42214-25G OR42214-500G
APOSOR42214-100GEA 47.73 EUR
APOSOR42214-100G APOSOR42214-25G APOSOR42214-500G
N-Boc-L-threonine
N-Boc-L-threonine
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00065946
Číslo CAS: 2592-18-9
EINECS: 219-987-6