Tlačiť
2-Iodo-2-methylpropane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
OR42211-25G OR42211-100G
APOSOR42211-25GEA 163.26 EUR
APOSOR42211-25G APOSOR42211-100G
2-Iodo-2-methylpropane 95%
2-Iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 99…100 °C
Teplota tavenia: –38 °C
Hustota: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001068
Číslo CAS: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
OSN: 2391
ADR: 3,II