Tlačiť
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 75.01 EUR
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
Teplota tavenia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100437
Číslo CAS: 16588-26-4