Tlačiť
2-Bromo-5-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 72.9 EUR
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Bromo-5-nitrotoluene
2-Bromo-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007281
Číslo CAS: 7149-70-4