Tlačiť
Benzophenone imine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzophenoneimine
OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 71.3 EUR
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzophenone imine 97%
Benzophenone imine
Vzorec: C₁₃H₁₁N
Mw: 181.24
Teplota varu: 151…153 °C/10mmHg
Hustota: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001760
Číslo CAS: 1013-88-3