Tlačiť
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 265.17 EUR
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Vzorec: C₃H₆O₂
Mw: 74.08
Teplota varu: 66…67 °C/19mmHg
Hustota: 1.116 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00074874
Číslo CAS: 60456-23-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III