Tlačiť
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4218-10G OR4218-1G OR4218-5G
APOSOR4218-10GEA 1193.27 EUR
APOSOR4218-10G APOSOR4218-1G APOSOR4218-5G
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BClNO₃
Mw: 227.45 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363767
Číslo CAS: 850589-40-1