Tlačiť
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 51.67 EUR
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 78…82 °C
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005367
Číslo CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
OSN: 2536
ADR: 3 II