Tlačiť
Formamidine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Formimidamide hydrochloride
OR42146-25G OR42146-100G OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA 31.57 EUR
APOSOR42146-25G APOSOR42146-100G APOSOR42146-5G
Formamidine hydrochloride 96%
Formamidine hydrochloride
Vzorec: CH₄N₂
Teplota tavenia: 84…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012865
Číslo CAS: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2