Formamidine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Formimidamide hydrochloride
OR42146-25G
OR42146-100G
OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA
31.57
EUR
APOSOR42146-25G
APOSOR42146-100G
APOSOR42146-5G
Formamidine hydrochloride 96%
Formamidine hydrochloride
Vzorec:
CH₄N₂ Teplota tavenia: 84…87 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012865 Číslo CAS: 6313-33-3 EINECS: 228-639-2 |