Tlačiť
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 97.87 EUR
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota varu: 281 °C
Teplota tavenia: 144…145 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11040194
Číslo CAS: 78137-76-5