Tlačiť
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[d]oxazol-2-amine, 2-Aminobenzoxazole
OR42126-1G OR42126-10G OR42126-5G
APOSOR42126-1GEA 24.95 EUR
APOSOR42126-1G APOSOR42126-10G APOSOR42126-5G
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
1,3-Benzoxazol-2-amine
Vzorec: C₇H₆N₂O
Teplota tavenia: 129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00182850
Číslo CAS: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3