Tlačiť
2-Indanylacetic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 148.82 EUR
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota tavenia: 91…93 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082653
Číslo CAS: 37868-26-1