Tlačiť
9-Bromo-9-phenylfluorene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 49.67 EUR
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Vzorec: C₁₉H₁₃Br
Mw: 321.23 g/mol
Teplota tavenia: 99…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075522
Číslo CAS: 55135-66-5
OSN: 3261
ADR: 8 II