Tlačiť
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
OR4201-5G OR4201-10G
APOSOR4201-5GEA 53.35 EUR
APOSOR4201-5G APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota tavenia: 55…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368365
Číslo CAS: 85977-52-2