Tlačiť
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate, 1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 968.16 EUR
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Mw: 215.25 g/mol
Teplota varu: 265…272 °C
Hustota: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656775
Číslo CAS: 610791-05-4