Tlačiť
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 24.95 EUR
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Ethyl-2-methylnicotinate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 126…127 °C/24mmHg
Hustota: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006336
Číslo CAS: 1721-26-2