Tlačiť
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR4200-100G OR4200-25G OR4200-500G
APOSOR4200-100GEA 64.89 EUR
APOSOR4200-100G APOSOR4200-25G APOSOR4200-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Mw: 201.02 g/mol
Teplota varu: 85…86 °C/1mmHg
Hustota: 1.669 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005821
Číslo CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5