Tlačiť
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 49.67 EUR
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Mw: 200.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00033058
Číslo CAS: 3243-42-3