Tlačiť
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
OR4165-1G OR4165-5G OR4165-250MG
APOSOR4165-1GEA 64.98 EUR
APOSOR4165-1G APOSOR4165-5G APOSOR4165-250MG
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃
Teplota varu: 112 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 29…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075186
Číslo CAS: 23995-88-2
OSN: 3259
ADR: 8,II