Tlačiť
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 93.06 EUR
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Teplota tavenia: 125…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190246
Číslo CAS: 1011-17-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III