Tlačiť
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminodiphenyl Sulphide, 2-(Phenylthio)aniline
OR4141-25G OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA 73 EUR
APOSOR4141-25G APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-Aminophenyl phenyl sulphide
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₁NS
Teplota tavenia: 43 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00190139
Číslo CAS: 1134-94-7
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III