Tlačiť
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 212.19 EUR
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₂ClN₃
Teplota tavenia: 25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09607731
Číslo CAS: 939986-65-9