Tlačiť
1,3-Dioxan-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Trimethylene Carbonate
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 183.31 EUR
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Vzorec: C₄H₆O₃
Teplota varu: 135 °C/3,75mmHg
Teplota tavenia: 48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010440
Číslo CAS: 2453-03-4