Tlačiť
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
OR41125-25G OR41125-5G OR41125-100G
APOSOR41125-25GEA 63.38 EUR
APOSOR41125-25G APOSOR41125-5G APOSOR41125-100G
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈INO₂
Mw: 311.16 g/mol
Teplota tavenia: 47…49 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115041
Číslo CAS: 301673-14-3