Tlačiť
1-Adamantyl methacrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
OR41031-100G OR41031-25G
APOSOR41031-100GEA 549.57 EUR
APOSOR41031-100G APOSOR41031-25G
1-Adamantyl methacrylate
1-Adamantyl methacrylate
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
Mw: 220.31 g/mol
Teplota varu: 113 °C/3mmHg
Hustota: 1.0495 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08703330
Číslo CAS: 16887-36-8