Tlačiť
Methyl-3-nitrosalicylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 124.57 EUR
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Methyl-3-nitrosalicylate
Methyl-3-nitrosalicylate
Vzorec: C₈H₇NO₅
Mw: 197.15
Teplota tavenia: 127…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272263
Číslo CAS: 22621-41-6