Tlačiť
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR41006-1G OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA 49.74 EUR
APOSOR41006-1G APOSOR41006-5G
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Teplota tavenia: 153…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016611
Číslo CAS: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4