Tlačiť
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Dipropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(N,N-Dipropylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
OR4094-1G OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA 33.13 EUR
APOSOR4094-1G APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₃
Mw: 249.1100 g/mol
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659889
Číslo CAS: 850567-39-4