Tlačiť
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Dirhodium tetracaprolactamate
OR40791-100MG OR40791-250MG OR40791-1G
APOSOR40791-100MGEA 261.53 EUR
APOSOR40791-100MG APOSOR40791-250MG APOSOR40791-1G
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam)
Vzorec: C₂₄H₄₀N₄O₄Rh₂
Teplota tavenia: 269…274 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00467690
Číslo CAS: 138984-26-6