Tlačiť
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR40783-25G OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA 119.37 EUR
APOSOR40783-25G APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₃
Mw: 200.6190 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043504
Číslo CAS: 3284-79-5