Tlačiť
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40739-1G OR40739-5G OR40739-25G
APOSOR40739-1GEA 29.84 EUR
APOSOR40739-1G APOSOR40739-5G APOSOR40739-25G
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂
Teplota tavenia: 214…220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114063
Číslo CAS: 127946-77-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III