Tlačiť
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40731-5G OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA 79.82 EUR
APOSOR40731-5G APOSOR40731-1G
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
Teplota tavenia: 105…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00518965
Číslo CAS: 54044-79-0