Tlačiť
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 66.59 EUR
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Vzorec: C₁₃H₁₀Cl₂
Teplota varu: 159…160 °C/2mmHg
Hustota: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000856
Číslo CAS: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
OSN: 3265
ADR: 8,II