Tlačiť
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 282.79 EUR
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15143224
Číslo CAS: 88529-80-0
OSN: 3261
ADR: 8,III