Tlačiť
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40683-25G OR40683-5G OR40683-1G
APOSOR40683-25GEA 0 EUR
APOSOR40683-25G APOSOR40683-5G APOSOR40683-1G
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride 99%
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₆H₂₃ClO
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015030
Číslo CAS: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
OSN: 3261
ADR: 8,II