Tlačiť
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 24.91 EUR
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.9200 g/mol
Teplota tavenia: 89…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779026
Číslo CAS: 689291-89-2