Tlačiť
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40673-1G OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA 84.52 EUR
APOSOR40673-1G APOSOR40673-5G
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.9200 g/mol
Teplota tavenia: 111…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779025
Číslo CAS: 261903-03-1