Tlačiť
2,3-Xylenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylene, 3-Hydroxy-o-xylene
OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 51.74 EUR
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xylenol 98%
2,3-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 216…218 °C
Teplota tavenia: 70…76 °C
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002227
Číslo CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
OSN: 2928
ADR: 6.1+8,II