Tlačiť
Acrolein diethyl acetal 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
OR40659-100G OR40659-250G OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA 91.46 EUR
APOSOR40659-100G APOSOR40659-250G APOSOR40659-25G
Acrolein diethyl acetal 98%
Acrolein diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 120…125 °C
Hustota: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009239
Číslo CAS: 3054-95-3
OSN: 2374
ADR: 3,II